2-Fluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO153090250EA 37.4 EUR
ACRO153090250 ACRO153091000
2-Fluorobenzoyl chloride 97%
2-Fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Kookpunt: 90…92 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³
Vlampunt: 82 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000656
CAS-nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 1760
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %