2,4-Difluorobenzamide ≥97%

Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing

A10375.06EA 125 EUR
A10375.06 A10375.03
2,4-Difluorobenzamide ≥97%
2,4-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Smeltpunt: 160…162 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00015547
CAS-nummer: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR