3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H26168.03EA 49.2 EUR
H26168.03 H26168.06
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Smeltpunt: 173…176 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01862092
CAS-nummer: 403-21-4