2-(Difluoromethoxy)benzoic acid ≥97%

Waarschuwing

ABCRAB133793.0001
2-(Difluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
2-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Smeltpunt: 98…100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00236223
CAS-nummer: 97914-59-5

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR