4-Fluorophenyl isocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A12576.06EA 34 EUR
A12576.06 A12576.14 A12576.03
4-Fluorophenyl isocyanate ≥98%
4-Fluorophenyl isocyanate
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Kookpunt: 55…56 °C (8 mmHg)
Dichtheid: 1,210
Vlampunt: 52 °C (125 °F)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00002023
CAS-nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II