2,6-Difluorophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L11903.06EA 151 EUR
L11903.06 L11903.03
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Kookpunt: 217 °C
Dichtheid: 1,325
Vlampunt: 104 °C (219 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00041047
CAS-nummer: 207974-17-2
EINECS: 000-000-0
UN: 2922
ADR: 8,III