3-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
B25001.06EA
56.3
EUR
B25001.06
B25001.14
3-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Formule:
C₇H₄FNS MW: 153,18 g/mol Kookpunt: 227 °C Dichtheid: 1,270 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004804 CAS-nummer: 404-72-8 EINECS: 206-967-7 UN: 2922 ADR: 8,III |