4-Fluorophenyl isothiocyanate ≥98%

Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar

A15561.06EA 43.8 EUR
A15561.06
4-Fluorophenyl isothiocyanate ≥98%
4-Fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Kookpunt: 228 °C
Smeltpunt: 24…28 °C
Dichtheid: 1,25
Vlampunt: 89 °C (192 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004809
CAS-nummer: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR