2-Amino-4-fluorfenol 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H26165.03EA 55.2 EUR
H26165.03 H26165.06
2-Amino-4-fluorfenol 97%
2-Amino-4-fluorfenol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smeltpunt: 138…141 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00077451
CAS-nummer: 399-97-3
EINECS: None