Pentafluorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
B22323.06EA
95.3
EUR
B22323.06
B22323.14
B22323.22
Pentafluorothiophenol ≥97%
Pentafluorothiophenol
Formule:
C₆HF₅S MW: 200,13 g/mol Kookpunt: 143 °C Smeltpunt: –24 °C Dichtheid: 1,572 Vlampunt: 51 °C (123 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004828 CAS-nummer: 771-62-0 EINECS: 212-236-3 UN: 2920 ADR: 8,II |