4-Iodophenyl isocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L16000.06EA
125
EUR
L16000.06
L16000.03
4-Iodophenyl isocyanate ≥97%
4-Iodophenyl isocyanate
Formule:
C₇H₄INO MW: 245,02 g/mol Kookpunt: 84 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 43…47 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00013875 CAS-nummer: 15845-62-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |