3-Iodo-4-nitroanisole 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO326320050EA 114 EUR
ACRO326320050 ACRO326320250
3-Iodo-4-nitroanisole 97%
3-Iodo-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
MW: 279,03 g/mol
Smeltpunt: 68…73 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01320682
CAS-nummer: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %