4-Iodo-2-nitroanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B25666.03EA 32.3 EUR
B25666.03 B25666.06
4-Iodo-2-nitroanisole ≥98%
4-Iodo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
MW: 279,03 g/mol
Smeltpunt: 96…98 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08060933
CAS-nummer: 52692-09-8