Azobenzeen 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO401540500EA 119 EUR
ACRO401540500 ACRO401542500
Azobenzeen 98%
Azobenzeen
Formule: C₁₂H₁₀N₂
MW: 182,22 g/mol
Kookpunt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 66…69 °C
Vlampunt: 100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003022
CAS-nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %