Azobenzeen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20118.0025EA 57.9 EUR
8.20118.0025 8.20118.9999 8.20118.0100
Azobenzeen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Azobenzeen
Formule: C₁₂H₁₀N₂
MW: 182,22 g/mol
Kookpunt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 66…69 °C
Dichtheid: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 140 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003022
CAS-nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 6.4 mg/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 182.23 g/mol
Boiling Point 291 - 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00048 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.203 g/cm3