4-Amino-N,N-dimethylaniline, Supelco®

Leverancier: Merck
Gevaar


M-Clarity™ quality level = MQ100

07750-25GEA 46.7 EUR
07750-25G
4-Amino-N,N-dimethylaniline, Supelco®
4-Amino-N,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Kookpunt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 35 °C
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 130 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007860
CAS-nummer: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR