3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B24329.06EA 59.3 EUR
B24329.06 B24329.14
3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Kookpunt: 94…95 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,138
Vlampunt: 96 °C (204 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002019
CAS-nummer: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III