2-Amino-4-nitrophenol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A13964.14EA 87 EUR
A13964.14 A13964.22
2-Amino-4-nitrophenol 98%
2-Amino-4-nitrophenol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Smeltpunt: 141…145 °C
Dichtheid: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007695
CAS-nummer: 99-57-0
EINECS: 202-767-9