2-Amino-4-nitrophenol
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
|
Waarschuwing
|
EHERC14234200EA
51.8
EUR
EHERC14234200
2-Amino-4-nitrophenol
2-Amino-4-nitrophenol
Formule:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154,13 g/mol Smeltpunt: 176…177 °C Dichtheid: 1,66 g/cm³ (20 °C) |
MDL-nummer:
MFCD00007695 CAS-nummer: 99-57-0 EINECS: 202-767-9 |