Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
o-Anisidine
Leverancier: Acros Organics
Gevaar
ACRO104810050EA 19.9 EUR InStock
ACRO104810050 ACRO104812500 ACRO104810010
o-Anisidine
o-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kookpunt: 225 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 5 °C
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 118 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007688
CAS-nummer: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal