Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
o-Anisidine ≥99%
Leverancier: Alfa Aesar
Gevaar
A10288.30EA 21 EUR InStock
A10288.30 A10288.0I ABCRAB113747.1000 A10288.0B
o-Anisidine ≥99%
o-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kookpunt: 225 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 5 °C
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 118 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007688
CAS-nummer: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Order Now
Bestelling
Specificaties
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal