m-Anisidine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO104820050EA 25.3 EUR
ACRO104820050 ACRO104820010 ACRO104821000 ACRO104822500
m-Anisidine 99%
m-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kookpunt: 250…251 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,102 g/cm³
Vlampunt: 126 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007783
CAS-nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %