m-Anisidine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A10815.30EA
99.8
EUR
A10815.30
A10815.18
A10815.0B
ABCRAB113748.0250
m-Anisidine ≥98%
m-Anisidine
Formule:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Kookpunt: 250…251 °C Smeltpunt: –1 °C Dichtheid: 1,101 Vlampunt: 126 °C (258 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007783 CAS-nummer: 536-90-3 EINECS: 208-651-4 UN: 2431 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00670 |