4-Aminofenol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A13581.0BEA
103
EUR
A13581.0B
A13581.30
A13581.0I
A13581.18
4-Aminofenol 98%
4-Aminofenol
Formule:
H₂NC₆H₄OH MW: 109,13 g/mol Kookpunt: 284 °C (ontbinding) Smeltpunt: 186…190 °C Dichtheid: 1,29 Vlampunt: 195 °C (383 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007869 CAS-nummer: 123-30-8 EINECS: 204-616-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00461 |