2-Aminothiophenol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A18952.22EA
68.2
EUR
A18952.22
A18952.14
A18952.36
2-Aminothiophenol 98%
2-Aminothiophenol
Formule:
C₆H₇NS MW: 125,19 g/mol Kookpunt: 234 °C Smeltpunt: 18…23 °C Dichtheid: 1,170 Vlampunt: 79 °C (174 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007702 CAS-nummer: 137-07-5 EINECS: 205-277-3 UN: 3267 ADR: 8,III |