3-Aminothiophenol 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B25473.14EA 216 EUR
B25473.14 B25473.06
3-Aminothiophenol 97%
3-Aminothiophenol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Kookpunt: 123…125 °C (8 mmHg)
Dichtheid: 1,179
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007791
CAS-nummer: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
UN: 3267
ADR: 8,III