4-Aminothiophenol 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A14082.14EA
166
EUR
A14082.14
A14082.22
A14082.06
4-Aminothiophenol 97%
4-Aminothiophenol
Formule:
C₆H₇NS MW: 125,19 g/mol Kookpunt: 156…157 °C Smeltpunt: 37…42 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007880 CAS-nummer: 1193-02-8 EINECS: 214-763-4 UN: 3263 ADR: 8,III |