4-Aminothiophenol

Leverancier: Molekula
Waarschuwing

MOLE22373346-25GEA 0 EUR
MOLE22373346-25G
4-Aminothiophenol
4-Aminothiophenol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Kookpunt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 40…44 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00007880
CAS-nummer: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
UN: 3263
ADR: 8,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR