Sulfanilzuur, Supelco®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00684.0005EA 72.4 EUR
1.00684.0005
Sulfanilzuur, Supelco®
Sulfanilzuur
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173,19 g/mol
Kookpunt: 363 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 279 °C
Dichtheid: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007886
CAS-nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 12,09096
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C