m-Fenyleendiamine 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO130560010EA 81.8 EUR
ACRO130560010 ACRO130560250 ACRO130560050 ACRO130565000 ACRO130562500
m-Fenyleendiamine 99+%
m-Fenyleendiamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 282…284 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 63…65 °C
Vlampunt: 175 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007799
CAS-nummer: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to tan to grey Flakes or pellets (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %