Difenylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20528.9050EA
0
EUR
8.20528.9050
8.20528.1000
8.20528.9025
8.20528.0100
8.20528.9999
Difenylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Difenylamine
Formule:
(C₆H₅)₂NH MW: 169,23 g/mol Kookpunt: 302 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 53…54 °C Dichtheid: 1,165 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 153 °C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003014 CAS-nummer: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03349 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 0.05 g/l (25 °C) |
Melting Point | 53 - 54 °C |
Molar Mass | 169.23 g/mol |
Bulk Density | 610 kg/m3 |
Boiling Point | 302 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.0003 hPa (20 °C) |
Flash Point | 153 °C DIN 51758 |
Density | 1.16 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 630 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |