Difenylamine, Sigma-Aldrich®
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL112763-1KGEA
145
EUR
SIAL112763-1KG
SIAL112763-100G
Difenylamine, Sigma-Aldrich®
Difenylamine
Formule:
(C₆H₅)₂NH MW: 169,23 g/mol Kookpunt: 302 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 53…54 °C Dichtheid: 1,165 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 153 °C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003014 CAS-nummer: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03349 |