Difenylamine, Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL242586-500GEA 130 EUR
SIAL242586-500G SIAL242586-100G SIAL242586-5G
Difenylamine, Sigma-Aldrich®
Difenylamine
Formule: (C₆H₅)₂NH
MW: 169,23 g/mol
Kookpunt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 53…54 °C
Dichtheid: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 153 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003014
CAS-nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/36/2297636.jpg