Barium diphenylamine-4-sulphonate
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A16197.14EA 186 EUR
A16197.14 A16197.06
Barium diphenylamine-4-sulphonate
Barium diphenylamine-4-sulphonate
Formule: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633,89 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007497
CAS-nummer: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/37/2297637.jpg