2-Methoxythiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L09689.06EA
52.4
EUR
L09689.06
L09689.14
2-Methoxythiophenol ≥97%
2-Methoxythiophenol
Formule:
C₇H₈OS MW: 140,21 g/mol Kookpunt: 225…228 °C Dichtheid: 1,152 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004834 CAS-nummer: 7217-59-6 EINECS: 230-605-7 UN: 3334 ADR: 9, |