3-Methoxythiophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A10648.03EA
29.9
EUR
A10648.03
A10648.14
A10648.06
3-Methoxythiophenol ≥98%
3-Methoxythiophenol
Formule:
C₇H₈OS MW: 140,21 g/mol Kookpunt: 225…227 °C Dichtheid: 1,136 Vlampunt: 96 °C (204 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004841 CAS-nummer: 15570-12-4 EINECS: 239-617-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |