Ftaalzuuranhydride 99.0-100.2% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
41771.36EA 66.6 EUR
41771.36
Ftaalzuuranhydride 99.0-100.2% ACS
Ftaalzuuranhydride
Formule: C₈H₄O₃
MW: 148,12 g/mol
Kookpunt: 295 °C (sublimatie)
Smeltpunt: 131…133 °C
Dichtheid: 1,53
Vlampunt: 152 °C (305 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005918
CAS-nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457