Benzoic anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A14269.18EA
27.9
EUR
A14269.18
A14269.30
A14269.0B
Benzoic anhydride ≥98%
Benzoic anhydride
Formule:
C₁₄H₁₀O₃ MW: 226,23 g/mol Kookpunt: 360 °C Smeltpunt: 40…44 °C Dichtheid: 1,199 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003073 CAS-nummer: 93-97-0 EINECS: 202-291-1 Merck Index: 13,01093 |