Pyrocatechol
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC11060000EA 70.7 EUR
EHERC11060000
Pyrocatechol
Pyrocatechol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 103…105 °C
Dichtheid: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002188
CAS-nummer: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08183