Pyrocatechol, Sigma-Aldrich®

Waarschuwing


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIALC3561-100GEA 67.5 EUR
SIALC3561-100G
Pyrocatechol, Sigma-Aldrich®
Pyrocatechol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 103…105 °C
Dichtheid: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002188
CAS-nummer: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08183

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR