Resorcinol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A13080.0BEA
160
EUR
A13080.0B
A13080.0I
A13080.18
A13080.30
Resorcinol ≥99%
Resorcinol
Formule:
C₆H₆O₂ MW: 110,11 g/mol Kookpunt: 280…281 °C Smeltpunt: 109…112 °C Dichtheid: 1,272 Vlampunt: 171 °C (339 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002269 CAS-nummer: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 UN: 2876 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08323 |