Resorcinol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22303.1000EA
223
EUR
8.22303.9025
8.22303.9999
8.22303.1000
8.22303.0250
Resorcinol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Resorcinol
Formule:
C₆H₆O₂ MW: 110,11 g/mol Kookpunt: 281 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 109…111 °C Dichtheid: 1,272 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 127 °C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002269 CAS-nummer: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 UN: 2876 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08323 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 109 - 111 °C |
Molar Mass | 110.11 g/mol |
Bulk Density | 600 - 700 kg/m3 |
Boiling Point | 281 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 171 °C |
Explosion Limit | 1.4 %(V) |
Density | 1.28 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 605 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |