Resorcinol 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
27378.234EA 93.1 EUR
27378.234
Resorcinol 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Resorcinol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kookpunt: 281 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 109…111 °C
Dichtheid: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002269
CAS-nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/84/2299384.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Melting point 109 - 112 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Insolubility in methanol Max. 50 ppm
Phenol 0.02%
Pyrocatechol 0.02%