Hydrochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22333.9025EA
0
EUR
8.22333.9025
8.22333.0250
8.22333.1000
8.22333.9010
8.22333.9020
8.22333.2501
Hydrochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hydrochinon
Formule:
C₆H₄(OH)₂ MW: 110,11 g/mol Kookpunt: 285 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 172 °C Dichtheid: 1,332 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 165 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002339 CAS-nummer: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 70 g/l (25 °C) |
Melting Point | 172 °C (decomposition) |
Molar Mass | 110.11 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 287 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 165 °C |
Density | 1.358 g/cm3 (20 °C) |
pH | (70 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 515 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |