Hydrochinon
Leverancier: Molekula
Gevaar
MOLE18759645-1KGEA 0 EUR
MOLE18759645-1KG
Hydrochinon
Hydrochinon
Formule: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Kookpunt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 172 °C
Dichtheid: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 165 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002339
CAS-nummer: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg