Hydrochinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
24704.298EA 117 EUR
24704.298
Hydrochinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrochinon
Formule: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Kookpunt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 175 °C
Dichtheid: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 165 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002339
CAS-nummer: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %
Melting point 170 - 174 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Resorcinol Max. 0.1 %