1,4-Diphenoxybenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
A14864.14EA 240 EUR
A14864.14 A14864.22 A14864.06
1,4-Diphenoxybenzene ≥98%
1,4-Diphenoxybenzene
Formule: C₁₈H₁₄O₂
MW: 262,31 g/mol
Kookpunt: 172 °C (0,01 mmHg)
Smeltpunt: 72…73 °C
Dichtheid: 1,083
Vlampunt: 202 °C (395 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00038368
CAS-nummer: 3061-36-7
EINECS: 000-000-0