1,2-Benzenedithiol 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO334920050EA 486 EUR
ACRO334920050 ACRO334920010
1,2-Benzenedithiol 96%
1,2-Benzenedithiol
Formule: C₆H₆S₂
MW: 142,25 g/mol
Smeltpunt: 27…28 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004835
CAS-nummer: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %