1,4-Benzenedithiol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L19440.MDEA 66.4 EUR
L19440.MD L19440.06 L19440.03
1,4-Benzenedithiol ≥97%
1,4-Benzenedithiol
Formule: C₆H₆S₂
Kookpunt: 240 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 95…99 °C
MDL-nummer: MFCD00142541
CAS-nummer: 624-39-5
ADR: 9,III