Benzenesulphonic acid ≥94%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A16148.36EA 39.6 EUR
A16148.36 A16148.0E
Benzenesulphonic acid ≥94%
Benzenesulphonic acid
Formule: C₆H₆O₃S
MW: 158,18 g/mol
Kookpunt: 319 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼ 45…50 °C
Dichtheid: 1,32
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011689
CAS-nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01070